2-[4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC5318-1G
APOSPC5318-1GEA
184
EUR
APOSPC5318-1G
2-[4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol hydrochloride
2-[4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇ClFN₃O₃ Schmelzpunkt: 220…223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692462 CAS-Nummer: 1185297-30-6 |