3-Bromo-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53200-1G
APOSPC53200-1GEA
664
EUR
APOSPC53200-1G
3-Bromo-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
3-Bromo-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₄BBrFNO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16995269 CAS-Nummer: 2223038-87-5 |