Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53202-1G
PC53202-250MG
PC53202-5G
APOSPC53202-1GEA
364
EUR
APOSPC53202-1G
APOSPC53202-250MG
APOSPC53202-5G
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14697997 CAS-Nummer: 1214323-47-3 |