1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäureamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC5322-1G
APOSPC5322-1GEA 184 EUR
APOSPC5322-1G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäureamid
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäureamid
Formel: C₁₂H₁₄FN₃O₃
Schmelzpunkt: 163…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664788
CAS-Nummer: 874800-67-6