Potassium (E)-propenyl-1-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium (E)-trifluoro(prop-1-en-1-yl)borate
PC53224-1G
APOSPC53224-1GEA
139
EUR
APOSPC53224-1G
Potassium (E)-propenyl-1-trifluoroborate
Potassium (E)-propenyl-1-trifluoroborate
Formel:
C₃H₅BF₃·K Molecular Weight: 147,976 g/mol Schmelzpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09992882 CAS-Nummer: 1902198-18-8 |