1,1,1-Trifluoro-2-(piperidin-4-yl)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC53225-250MG
APOSPC53225-250MGEA 851 EUR
APOSPC53225-250MG
1,1,1-Trifluoro-2-(piperidin-4-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(piperidin-4-yl)propan-2-ol
Formel: C₈H₁₄F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17977193
CAS-Nummer: 1227068-37-2