1-Boc-3-fluoropyrrolidine-3-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(aminomethyl)-3-fluoropyrrolidine-1-carboxylate
PC53232-1G
APOSPC53232-1GEA
1090
EUR
APOSPC53232-1G
1-Boc-3-fluoropyrrolidine-3-methylamine
1-Boc-3-fluoropyrrolidine-3-methylamine
Formel:
C₁₀H₁₉FN₂O₂ Molecular Weight: 218,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375054 CAS-Nummer: 1228765-06-7 |