Diethyl(4-fluorbenzyl)phosphonat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (4-Fluorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate

PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 75.4 EUR
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl(4-fluorbenzyl)phosphonat 98%
Diethyl(4-fluorbenzyl)phosphonat
Formel: C₁₁H₁₆FO₃P
Siedepunkt: 150 °C/6mmHg
Dichte: 1,1425 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06795966
CAS-Nummer: 63909-58-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR