1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC5324-1G
APOSPC5324-1GEA
326
EUR
APOSPC5324-1G
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäure
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₁₂H₁₃FN₂O₄ Schmelzpunkt: 187…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692407 CAS-Nummer: 325701-99-3 |