2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 0 EUR
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Formel: C₅H₂ClF₇O₂
Siedepunkt: 108…109 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD25955259
CAS-Nummer: 108156-21-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR