3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(Trifluoromethoxy)pyridin-3-amine
PC53248-250MG
APOSPC53248-250MGEA
432
EUR
APOSPC53248-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂O Molecular Weight: 178,112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07374879 CAS-Nummer: 135900-33-3 |