3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53257-1G
APOSPC53257-1GEA
608
EUR
APOSPC53257-1G
3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Formel:
C₁₀H₈BrF₃O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07700129 CAS-Nummer: 898787-45-6 |