1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-2-carbonsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
PC5326-500MG
APOSPC5326-500MGEA
216
EUR
APOSPC5326-500MG
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-2-carbonsäure Hydrochlorid
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-2-carbonsäure Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₄ClFN₂O₄ Schmelzpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1214045-01-8 |