1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC5327-1G
APOSPC5327-1GEA 185 EUR
APOSPC5327-1G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-3-carbonsäure
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-3-carbonsäure
Formel: C₁₂H₁₃FN₂O₄
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664787
CAS-Nummer: 874800-66-5