2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC53279-1G
APOSPC53279-1GEA 232 EUR
APOSPC53279-1G
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29924117
CAS-Nummer: 1824647-99-5