1,1,1,2,2,3,3,4-Octafluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H,1H-Perfluorobutane
PC5328-25G
APOSPC5328-25GEA
870
EUR
APOSPC5328-25G
1,1,1,2,2,3,3,4-Octafluorobutane 97%
1,1,1,2,2,3,3,4-Octafluorobutane
Formel:
C₄H₂F₈ Molecular Weight: 202,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236695 CAS-Nummer: 662-35-1 |