1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC5329-1G
APOSPC5329-1GEA
257
EUR
APOSPC5329-1G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäure
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₁₂H₁₃FN₂O₄ Schmelzpunkt: 149…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664786 CAS-Nummer: 648917-79-7 |