4-Carboxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
PC5331-1G
APOSPC5331-1GEA 0 EUR
APOSPC5331-1G
4-Carboxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole 95+%
4-Carboxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole
Formel: C₆H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 195,10 g/mol
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941318
CAS-Nummer: 18955-88-9