6-Fluoroimidazo[1,2-b]-pyridazine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53315-1G
APOSPC53315-1GEA
503
EUR
APOSPC53315-1G
6-Fluoroimidazo[1,2-b]-pyridazine ≥98%
6-Fluoroimidazo[1,2-b]-pyridazine
Formel:
C₆H₄FN₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11044764 CAS-Nummer: 113501-27-2 |