4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53324-1G
PC53324-5G
PC53324-10G
APOSPC53324-1GEA
34.8
EUR
APOSPC53324-1G
APOSPC53324-5G
APOSPC53324-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18072908 CAS-Nummer: 1242157-23-8 |