2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC53327-1G
PC53327-250MG
PC53327-5G
APOSPC53327-1GEA
412
EUR
APOSPC53327-1G
APOSPC53327-250MG
APOSPC53327-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Molecular Weight: 237.454 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28733864 CAS-Nummer: 1806838-88-9 |