1-Brom-2-chlor-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53328-1G
PC53328-25G
PC53328-5G
PC53328-100G
APOSPC53328-1GEA
20.5
EUR
APOSPC53328-1G
APOSPC53328-25G
APOSPC53328-5G
APOSPC53328-100G
1-Brom-2-chlor-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃BrClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111892 CAS-Nummer: 892845-59-9 |