2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-methylbenzene
PC53331-1G
PC53331-250MG
APOSPC53331-1GEA
145
EUR
APOSPC53331-1G
APOSPC53331-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅BrClF Molecular Weight: 223.47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20441895 CAS-Nummer: 1067882-53-4 |