6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC53332-1G
PC53332-250MG
APOSPC53332-1GEA
360
EUR
APOSPC53332-1G
APOSPC53332-250MG
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel:
C₇H₃BrF₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111700 CAS-Nummer: 1166819-53-9 |