1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC5338-1G
APOSPC5338-1GEA 213 EUR
APOSPC5338-1G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Formel: C₁₁H₁₃FN₂O₃
Schmelzpunkt: 103…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08692453
CAS-Nummer: 942474-44-4