3-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC53393-250MG
APOSPC53393-250MGEA
510
EUR
APOSPC53393-250MG
3-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₈FNO₂S Molecular Weight: 189,207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26687863 CAS-Nummer: 1499020-26-6 |