3-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53394-1G
APOSPC53394-1GEA
536
EUR
APOSPC53394-1G
3-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 99%
3-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₈FNO₂S |
MDL:
MFCD12784745 CAS-Nummer: 74586-55-3 |