Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53418-1G
PC53418-25G
PC53418-5G
PC53418-10G
APOSPC53418-1GEA
0
EUR
APOSPC53418-1G
APOSPC53418-25G
APOSPC53418-5G
APOSPC53418-10G
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14697995 CAS-Nummer: 1214334-90-3 |