4-(Trifluoromethyl)piperidin-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53436-1G
APOSPC53436-1GEA
120
EUR
APOSPC53436-1G
4-(Trifluoromethyl)piperidin-4-ol 98%
4-(Trifluoromethyl)piperidin-4-ol
Formel:
C₆H₁₀F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13179174 CAS-Nummer: 373603-69-1 |