(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535009-250MG
APOSPC535009-250MGEA
72.5
EUR
APOSPC535009-250MG
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride 95+%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₇BrFN·ClH Molecular Weight: 240,501 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13194195 CAS-Nummer: 1177559-63-5 |