2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535015-250MG
APOSPC535015-250MGEA
281
EUR
APOSPC535015-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₃NO Molecular Weight: 189,135 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28359825 CAS-Nummer: 1288999-05-2 |