4-Chloro-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535016-250MG
APOSPC535016-250MGEA 88.6 EUR
APOSPC535016-250MG
4-Chloro-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
4-Chloro-2-fluoro-6-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188,583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23712076
CAS-Nummer: 1427395-43-4