3-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535020-250MG
APOSPC535020-250MGEA
128
EUR
APOSPC535020-250MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃N Molecular Weight: 161,124 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28516613 CAS-Nummer: 1784796-42-4 |