3-Bromo-4-chloro-2-fluoropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535021-250MG
APOSPC535021-250MGEA
111
EUR
APOSPC535021-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluoropyridine 95+%
3-Bromo-4-chloro-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrClFN Molecular Weight: 210,431 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18257573 CAS-Nummer: 1211528-25-4 |