6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-2-methylpyridine-3-carboxaldehyde
PC535023-1G
PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA
223
EUR
APOSPC535023-1G
APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Formel:
C₇H₆FNO Molecular Weight: 139.127 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05662399 CAS-Nummer: 884494-96-6 |