3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535025-1G
PC535025-250MG
APOSPC535025-1GEA
759
EUR
APOSPC535025-1G
APOSPC535025-250MG
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193665 CAS-Nummer: 1211542-21-0 |