2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-methylpyridine-3-carbxylic acid
PC535027-100MG
PC535027-250MG
APOSPC535027-100MGEA
48
EUR
APOSPC535027-100MG
APOSPC535027-250MG
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848712 CAS-Nummer: 1042986-00-4 |