5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535030-1G
APOSPC535030-1GEA
0
EUR
APOSPC535030-1G
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one
Formel:
C₅H₂BrF₃N₂O Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD15528725 CAS-Nummer: 785777-90-4 |