3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535031-1G
PC535031-250MG
PC535031-5G
APOSPC535031-1GEA
143
EUR
APOSPC535031-1G
APOSPC535031-250MG
APOSPC535031-5G
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrF₂N Molecular Weight: 193.977 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16609909 CAS-Nummer: 1227502-60-4 |