Methyl 6-chloro-2-fluoronicotinate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-2-fluoro-nicotinic acid methyl ester
PC535032-250MG
APOSPC535032-250MGEA
59.6
EUR
APOSPC535032-250MG
Methyl 6-chloro-2-fluoronicotinate 95+%
Methyl 6-chloro-2-fluoronicotinate
Formel:
C₇H₅ClFNO₂ Molecular Weight: 189.572 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16658093 CAS-Nummer: 1093880-34-2 |