6-Bromo-3-chloro-5-fluoropicolinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535038-250MG
APOSPC535038-250MGEA
127
EUR
APOSPC535038-250MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoropicolinic acid 95+%
6-Bromo-3-chloro-5-fluoropicolinic acid
Formel:
C₆H₂BrClFNO₂ Molecular Weight: 254,441 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18256604 CAS-Nummer: 514798-17-5 |