5-Fluoro-3-methoxypyridin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535040-250MG
APOSPC535040-250MGEA 192 EUR
APOSPC535040-250MG
5-Fluoro-3-methoxypyridin-2-amine 95+%
5-Fluoro-3-methoxypyridin-2-amine
Formel: C₆H₇FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18256739
CAS-Nummer: 1097264-90-8