Methyl 5-bromo-6-fluoronicotinate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535044-250MG
APOSPC535044-250MGEA
87
EUR
APOSPC535044-250MG
Methyl 5-bromo-6-fluoronicotinate 95+%
Methyl 5-bromo-6-fluoronicotinate
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14697990 CAS-Nummer: 405939-62-0 |