4-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535046-25MG
APOSPC535046-25MGEA
108
EUR
APOSPC535046-25MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 95+%
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel:
C₆H₃BrF₃NO Molecular Weight: 241,993 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD16610040 CAS-Nummer: 1227494-05-4 |