3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535052-250MG
APOSPC535052-250MGEA
0
EUR
APOSPC535052-250MG
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel:
C₇H₇F₃N₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16606204 CAS-Nummer: 1227581-88-5 |