3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535054-250MG
APOSPC535054-250MGEA 0 EUR
APOSPC535054-250MG
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅BrF₂N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD25476828
CAS-Nummer: 1805028-09-4