3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535055-100MG
APOSPC535055-100MGEA
56.7
EUR
APOSPC535055-100MG
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel:
C₇H₇F₃N₂O Molecular Weight: 192,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606205 CAS-Nummer: 1227603-09-9 |