5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535087-250MG
APOSPC535087-250MGEA
133
EUR
APOSPC535087-250MG
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine 95+%
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Formel:
C₁₀H₁₂FN Molecular Weight: 165,207 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07373975 CAS-Nummer: 907973-43-7 |