5-Bromo-7-fluoroisobenzofuran-1(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535089-250MG
APOSPC535089-250MGEA
288
EUR
APOSPC535089-250MG
5-Bromo-7-fluoroisobenzofuran-1(3H)-one 95%
5-Bromo-7-fluoroisobenzofuran-1(3H)-one
Formel:
C₈H₄BrFO₂ Molecular Weight: 231,019 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28962614 CAS-Nummer: 1255208-34-4 |