4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53523-1G
PC53523-250MG
PC53523-50MG
APOSPC53523-1GEA
720
EUR
APOSPC53523-1G
APOSPC53523-250MG
APOSPC53523-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FNO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30492328 CAS-Nummer: 2149591-12-6 |